Fontos dokumentumok
F7131
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly
chromogenic, ≥99% (HPLC)
Szinonimák:
FAPGG, N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-L-phenylalanyl-glycyl-glycine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Phe-Gly-Gly,
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)\C=C\c2ccco2
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-17(9-8-15-7-4-10-29-15)23-16(11-14-5-2-1-3-6-14)20(28)22-12-18(25)21-13-19(26)27/h1-10,16H,11-13H2,(H,21,25)(H,22,28)(H,23,24)(H,26,27)/b9-8+/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDLZKMDMBBMJLI-FDMDGMSGSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636) , ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421) , ACE2(70008) , ACE3(498012)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)