Fontos dokumentumok
A6005
Amygdalin
≥99% (HPLC), from apricot kernels
Szinonimák:
D-Mandelonitrile 6-O-β-D-glucosido-β-D-glucoside, D-Mandelonitrile-β-gentiobioside, Amygdaloside, Laetrile
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
apricot kernels
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<11% water (Karl Fischer)
szín
white
mp
223-226 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3