Fontos dokumentumok
SMB00173
Prunasin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
D-Mandelonitrile β-D-glucoside
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC1OC(OC(C#N)c2ccccc2)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZKSZEJFBGODIJW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)