Fontos dokumentumok
A4541
Anti-Biotin−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Biotin, Anti Biotin Hrp
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:2,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?