Fontos dokumentumok
10050
Amygdalin
BioXtra, ≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
D-Mandelonitrile 6-O-β-D-glucosido-β-D-glucoside, D-Mandelonitrile-β-gentiobioside, Amygdaloside, Laetrile
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −39±2°, c = 2% in H2O
technika/technikák
HPLC: suitable
veszteség
≤7.5% loss on drying, 110 °C
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear to very faintly turbid, colorless (hot)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3