Fontos dokumentumok
A4268
α-Amylase from porcine pancreas
Type I-A, PMSF treated, saline suspension, 700-1400 units/mg protein (E1%/280)
Szinonimák:
β-N-acetylglucosaminidase porcine placenta, PPA, al1,4 glucan-4-glucanohydrolase,, porcine pancreas α-amylase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
típus
Type I-A
Forma
saline suspension
specifikus aktivitás
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
molekulatömeg
51-54 kDa
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
activity assay: suitable
alkalmasság
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
α-Amylase isolated from porcine pancreas is a glycoprotein. It is a single polypeptide chain of ~475 residues containing two SH groups and four disulfide bridges and a tightly bound Ca2+ necessary for stability. Chloride ions are necessary for activity and stability. The pH range for activity is 5.5 to 8.0, with the pH optimum at 7.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.