Merck
A4802
Sigma-Aldrich
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)