Merck
736260
Sigma-Aldrich
1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
ACPC-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3D4NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
mp
229-231 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAJPWUMXBYXFCZ-LNLMKGTHSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)