Fontos dokumentumok
SAB1305637
Sigma-Aldrich
ANTI-BECLIN 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
BECN1, Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
51896 Da
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:2000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BECN1(8678)
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide