SAB1305554
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse
clone 137CT26.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
137CT26.1.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
41737 Da
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:25
western blot: 1:1000
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTB(60)