Fontos dokumentumok
I1786
ID-8
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-1H-indol-6-ol
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)-n2c(C)c([N+]([O-])=O)c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C16H14N2O4/c1-10-16(18(20)21)14-8-5-12(19)9-15(14)17(10)11-3-6-13(22-2)7-4-11/h3-9,19H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVZNWYXIOADGSW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)