Fontos dokumentumok
A7460
Ammonium persulfate
BioXtra, ≥98.0%
Szinonimák:
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.9 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98.0%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.05%
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?