Merck
1.10732
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed)
GR for analysis
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed), TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-744-6
NACRES:
NC.01
gőznyomás
21 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
145 °C
hatékonyság
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1-9 % (v/v)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 19 °C
sűrűség
0.78 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
61.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16.5 °C - closed cup