Fontos dokumentumok
A3316
Anti-Human IgG (Fc Specific)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, PBS suspension
Szinonimák:
Goat anti-human IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
PBS suspension
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
rat, mouse
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
kapacitás
2 mg/mL, resin binding capacity (human IgG)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Goat Anti-Human IgG (Fc Specific)-Agarose antibody is specific for the Fc fragment of human IgG when tested against purified human IgA, IgG, IgM, Fc, and kappa and lambda light chains. No reactivity with mouse or rat IgG is seen by Ouchterlony Double Diffusion (ODD), prior to agarose bead coupling.
Immunogen
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3