Fontos dokumentumok
A71352
4-Aminophenylacetic acid
98%
Szinonimák:
2-(4-Aminophenyl)acetic acid, 4-Aminobenzeneacetic acid
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
light yellow to tan
mp
201 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?