Merck
335339
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)butyric acid
95%
Szinonimák:
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4(CH2)3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)