Fontos dokumentumok
A3157
Alcian Blue 8GX
Dye content, ≥50%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Alcian Blue, Ingrain Blue 1
About This Item
Javasolt termékek
product name
Alcian Blue 8GX, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥50%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark blue
oldhatóság
water: 1 mg/mL, blue
εmax
195-400 at 617-630 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.