A2736
Anastrozole
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2;2"-[5-(1H-1;2;4-Triazol-1-ylmethyl)-1, 3-Phenylene]bis(2-methyl-propiononitrile, Arimidex, ICI-D1033, ZD1033, a,a,a′,a′-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: 40 mg/mL
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a positive control in DNA fragmentation (ladder) assay
- to investigate its effects along with extra virgin olive oil and its major fatty acid component (omega-9 OA) in estrogen receptor positive mammary adenocarcinoma cells
- to study its effects on viability, cell proliferation and apoptosis in Glioblastoma multiforme model in vivo
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3