Fontos dokumentumok
G9420
GNF-2
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
3-[6-[[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
off-white
oldhatóság
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ≥5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cc(Nc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)ncn2
InChI
1S/C18H13F3N4O2/c19-18(20,21)27-14-6-4-13(5-7-14)25-16-9-15(23-10-24-16)11-2-1-3-12(8-11)17(22)26/h1-10H,(H2,22,26)(H,23,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYNIUIFUYDGI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology