1034807
USP
Anastrozole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2;2"-[5-(1H-1;2;4-Triazol-1-ylmethyl)-1, 3-Phenylene]bis(2-methyl-propiononitrile, Arimidex, ICI-D1033, ZD1033, a,a,a′,a′-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
anastrozole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Anastrozole Tablets
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3