Fontos dokumentumok
Y0000685
Letrozole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
letrozole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP19A1(1588)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)