Fontos dokumentumok
D7071
Dapoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-N,N-dimethyl-1-phenyl-3-(1-naphthalenyloxy)propanamine hydrochloride, S-(+)-N,N-dimethyl-a-[2-(naphthalenyloxy)ethyl] benzenemethanamine hydrochloride, LY-210448 hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +125 to +135°, c = 1 in methanol
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kezdeményező
Eli Lilly
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)