Fontos dokumentumok
A2729
Amisulpride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, DAN-2163, Deniban
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white
kezdeményező
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1CCCN1CC)C2=CC(S(=O)(CC)=O)=C(N)C=C2OC
InChI
1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTJOBXMMWNYJFB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?