Fontos dokumentumok
11162306001
Roche
ATP-γ-S
=90% (HPLC), solution, pkg of 200 μL (20 μmol)
Szinonimák:
adenosine-5′-o-(3-thio-triphosphate)
Méret kiválasztása
238 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
238 000,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
leírás
C10H16N5O12P3SLi (Formula)
Lithium salt
Teszt
90% (HPLC)
Forma
solution
molekulatömeg
523.2
kiszerelés
pkg of 200 μL (20 μmol)
gyártó/kereskedő neve
Roche
λmax
260 nm at 100 mmol/L
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- to treat THP-1 macrophage cell lines for testing if endoplasmic reticulum (ER) stress causes the production of interleukin (IL)-1β
- in amide hydrogen exchange (HX) experiments coupled to mass spectrometry and study the cyclomarin A (CymA)-induced structural changes in NMtb-ClpC
- as a supplement in CMG-binding buffer for gel-based DNA unwinding assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?