Merck
808520
Sigma-Aldrich
γ-[(6-Azidohexyl)-imido]-ATP sodium salt
Szinonimák:
γ-[(6-Azidohexyl)-imido]-adenosine-5’-triphosphate sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H28N9O12P3 · xNa+
Molekulatömeg:
631.37 (free acid basis)
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥95% (HPLC)
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
oldhatóság
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]([C@H]1O)[C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(NCCCCCCN=[N+]=[N-])(O)=O)=O)=O)O[C@@H]1N2C=NC3=C2N=CN=C3N
InChI
1S/C16H28N9O12P3/c17-14-11-15(20-8-19-14)25(9-21-11)16-13(27)12(26)10(35-16)7-34-39(30,31)37-40(32,33)36-38(28,29)23-6-4-2-1-3-5-22-24-18/h8-10,12-13,16,26-27H,1-7H2,(H,30,31)(H,32,33)(H2,17,19,20)(H2,23,28,29)/t10-,12-,13-,16?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZLLGYSKHRTLRX-AARXTDBFSA-N
Alkalmazás
Lee, et al., reported a non-radioactive version of in vitro phosphorylation where γ-[(6-Azidohexyl)-imido]-ATP (compound 6) was successfully used instead of γ-32P-modified ATP to phosphorylate GST-tagged recombinant p27kip1 with protein kinase cdk2. The phosphorylated, azide-modified protein substrate can be labeled with alkynes of biotin or fluorescent dyes using Cu(I)-catalyzed click chemistry or DBCO-containing biotin or fluorescent dyes using Cu(I)-free click chemistry.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sarah E Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(14), 3804-3807 (2009-05-05)
We hereby present a simple yet novel chemical synthesis of a family of gamma-modified ATPs bearing functional groups on the gamma-phosphate that are amenable to further derivatization by highly selective chemical manipulations (e.g., click chemistry, Staudinger ligations). A preliminary screen