Fontos dokumentumok
B3756
8-Bromoadenosine 5′-triphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
8-Br-ATP
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H15BrN5O13P3.Na.H/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(18)5(17)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWSZHFBRMPXNSH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)