42000101
PRONOVA® UP MVG
medium viscosity sodium alginate, viscosity >200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Szinonimák:
High Molecular Weight TM=["PRONOVA"] UP
Forma
powder
molekulatömeg
Mw >200 kDa (approximate)
összetétel
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
szennyeződések
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
viszkozitás
>200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.