A1112
Alginic acid sodium salt from brown algae
low viscosity
Szinonimák:
Algin, Sodium alginate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae (brown)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to brown
viszkozitás
4-12 cP, 1 % in H2O(25 °C)
oldhatóság
water: 10 mg/mL, cloudy to hazy, faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)