Fontos dokumentumok
G8168
G418 disulfate salt
solution, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Antibiotic G418
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
G 418 disulfate salt solution, 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
Micromonospora echinospora
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
hatékonyság
50-60 mg per mL
molekulatömeg
692.7
kiszerelés
pkg of 10 and 100 mL
koncentráció
50 mg/mL in H2O
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
colorless
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear
antibiotikus hatásspektrum
parasites
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: G418 selects for cells stably transfected with an iNOS promoter construct and neomycin resistance gene and shows activity against protozoa and helminthes.
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Tippeket kaphat a lentivírusok kezeléséhez, a kísérlet beállításának optimalizálásához, a lentivírus részecskék titrálásához és a hasznos termékek kiválasztásához a transzdukcióhoz.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocols
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.