Merck
N0186
Sigma-Aldrich
Nourseothricin sulfate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
ClonNAT, NTC
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.76
Terméknév
Nourseothricin sulfate, suitable for cell culture
biológiai forrás
Streptomyces sp.
Minőségi szint
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Chemical structure: peptidyl nucleoside, aminoglycoside antibiotic. Nourseothricin (NTC) is a mixture of the related compounds streptothricin C, D, E, and F.
Alkalmazás
Nourseothricin is used as a dominant selection antibiotic for genetically modified bacteria, yeasts, fungi, protozoa and plants.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nourseothricin inhibits biosynthesis and induces miscoding. Resistance to nourseothricin is mediated by the sat1 encoded N-acetyltransferase. Nourseothricin is inactivated by acetylation of the β-amino group of the β-lysin.
Antifungal effective against Candida albicans. Candida species transformed with the gene encoding nourseothricin acetyltransferase (CaNAT1) were resistant to nourseothricin.
Kiszerelés
10mg, 50mg
Egyéb megjegyzések
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)