Merck
860689P
Avanti
C15 Ceramide-1-Phosphate-d7 (d18:1-d7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860689P), powder
Szinonimák:
N-pentadecanoyl-ceramide-1-phosphate-d7 (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H62D7N2O6P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
627.93
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.12
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860689P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand (860689P)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
Általános leírás
C15 Ceramide-1-Phosphate-d7 (d18:1-d7/15:0) is a deuterated derivative of C15 Ceramide-1-Phosphate. Ceramide-1-Phosphate (C1P) is a bioactive sphingolipid. It is a metabolite of ceramide and is obtained by the phosphorylation of ceramide by ceramide kinase.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ceramide-1-Phosphate (C1P) plays an important role in regulating apoptosis and cell proliferation. It is also involved in phagocytosis and is an important factor in the modulation of macrophage chemotaxis. C1P possesses pro-inflammatory activity.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The role of ceramide-1-phosphate in biological functions
Sphingolipids: Basic Science and Drug Development, 153-166 (2013)
Ceramide and ceramide 1-phosphate in health and disease
Arana L, et al.
Lipids in Health and Disease, 9(1), 15-15 (2010)