Fontos dokumentumok
860527P
Avanti
C24 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860527P, powder
Szinonimák:
N-lignoceroyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860527P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860527P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]