Fontos dokumentumok
A1520
α-Amylase Inhibitor
≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase), ≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase), lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
product name
α-Amylase Inhibitor from Triticum aestivum (wheat seed), Type I, lyophilized powder
biológiai forrás
Triticum estivum
Minőségi szint
típus
Type I
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥1000 inhibitor U/mg protein (using human salivary α-amylase)
≥200 inhibitor U/mg protein (using porcine pancreatic α-amylase)
összetétel
Protein, 35-65% biuret
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3