Fontos dokumentumok
A4800
Agar
Type M, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae (Rhodophyceae)
Minőségi szint
típus
Type M
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
átmeneti hőmérséklet
transition temp 34-36 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)