Fontos dokumentumok
A9799
Agar
High gel strength, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
algae (Rhodophyceae)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
átmeneti hőmérséklet
transition temp 32-38 °C (1.5%)
gél szilárdság
>1000 g/cm2
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of the fruit fly diet
- as a component of saline-agar for the approximation of gray matter from brain
- in in vitro root nodulation assay of Glycine max seeds
- in the preparation of laboratory diet to maintain the culture of D. melanogaster wild-type larva
- as a high gel strength agar in the seed culture media to grow Arabidopsis thaliana mutant seeds
- to construct a tissue-mimicking phantom to test the imaging performance of an ultrasound transducer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)