Fontos dokumentumok
L8397
ʟ-Leucinethiol
leucine aminopeptidase inhibitor, solid
Szinonimák:
Dithiobis(2-amino-4-methylpentane)
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Leucinethiol, oxidized dihydrochloride, leucine aminopeptidase inhibitor
Minőségi szint
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)CS
InChI
1S/C6H15NS/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXEDNWSUKCJLLB-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3