Fontos dokumentumok
A0731
Anti-ATG5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Atg5 (C-terminal) antibody produced in rabbit, Anti-ASP, Anti-Apg5, Anti-Apg5L, Anti-Apoptosis-specific protein, Anti-Autophagy protein 5-like
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
antigen ~56 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse liver or human U87 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)