A9522
Anti-Antithrombin III antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-AT3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
fractionated antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technika/technikák
indirect ELISA: 1:25,000
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SERPINC1(462)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)