AP132P
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Peroxidase Conjugated
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1 mg/mL (after reconstitution)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
1:5,000-1:100,000 dilution can be used.
Immunohistochemistry:
1:500-1:5,000 dilution can be used.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Fizikai forma
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label.
Tárolás és stabilitás
After reconstitution the product is stable for several weeks at 2-8°C as an undiluted liquid. For extended storage after reconstitution, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of 50% glycerol followed by storage at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Please note the concentration of protein (and buffer salts) will decrease to one-half of the original after the addition of glycerol. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
WARNING: Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3