Fontos dokumentumok
A8919
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Goat Hrp Sigma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:2,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot (chemiluminescent): 1:160,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)