99577
Silica gel on TLC-PET foils
with fluorescent indicator 254 nm, silica gel 60 matrix
Szinonimák:
Poly TLC Plates: Silica w/o Fluorescence
About This Item
Javasolt termékek
material
PET support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
minőség
with fluorescent indicator 254 nm
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 sheets
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
200 μm
részecskeméret
8.0-12.0 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent is removed by supercritical extraction
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)