AP307P
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, (H+L) HRP conjugate
1 mg/mL, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-Rabbit IgG HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- immunohistochemistry (IHC)
- western blotting
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
1:200-1:500 dilution can be used (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Western Blot, chemiluminescent:
1:2,000-1:5,000 dilution can be used (Coligan, J., 1997).
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3