MABX1911
Anti-human IgM (10mg) KC
from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotípus
IgG1
Általános leírás
Immunoglobulin M (IgM) is a highly conserved antibody in vertebrates and is expressed early during development of immune system. It is present as a pentamer in the serum and is secreted by peritoneal B cells.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Related Content
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.