MABX1901
Anti-human IgG (1mg) KC
from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotípus
IgG2b
Általános leírás
Immunoglobulin G (IgG), an immunoglobulin isotype, is the most abundant protein in human serum and constitutes 10-20% of plasma protein. It is composed of glycoproteins comprising 82-96% of proteins and 4-18% of carbohydrates. IgG is further classified into IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 subclasses. IgG consists of four polypeptide chains, with two heavy chains (γ chains) and two light chains (κ or λ chains), which are linked by inter-chain disulfide bonds. It is secreted by B lymphocytes and found in extracellular fluids and blood.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Related Content
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.