Merck
10736619001
Roche
Ascorbate Oxidase Spatula
from Cucurbita species
Szinonimák:
ascorbate oxidase
About This Item
Enzyme Commission szám:
UNSPSC kód:
12352204
biológiai forrás
plant (Cucurbita species)
Minőségi szint
Forma
solid
specifikus aktivitás
17 units
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási körülmény
protect from light
koncentráció
≥0.1-1.0 % (w/w)
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
light gray
optimális pH
~6.0
pH-tartomány
5.6-7.0
oldhatóság
water: partially soluble
alkalmasság
suitable for HPLC
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
food and beverages
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
L-ascorbate:oxygen oxidoreductase
Egyediség
Specific activity: One spatula contains approximately 17 U ascorbate oxidase at +25°C with L-ascorbate as the substrate.
Alkalmazás
The spatula serves to remove ascorbic acid from aqueous solutions in which the presence of ascorbic acid (ascorbate, vitamin C) can interfere with the investigation of the sample material, for example, the detection of blood (erythrocytes) in urine or the determination of oxalic acid in urine during research studies.
The ascorbic acid to be removed should not exceed a concentration of 10 μg/ml. For concentrations in the range of 50 to 100 μg/ml, stir for 15 minutes. For higher concentrations, the solution should be appropriately diluted.
Fizikai forma
Spatulas
Tárolás és stabilitás
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)