E2636
ExtrAvidin® –Alkaline Phosphatase
buffered aqueous solution
Szinonimák:
Alkaline Phosphatase Reagent, ExtrAvidin Alkaline Phosphatase
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
Minőségi szint
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
dot blot: 1:300,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tissues sections
indirect ELISA: 1:60,000
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Dot blot
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)
- Indirect ELISA
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Enzyme-linked immunosorbent spot (ELISPOT) analysis
- Competitive ELISA
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.
Protocols
Használja ezt a protokollt a teljes immunhisztokémiai (IHC) eljáráshoz a paraffinba ágyazott szöveti metszetek specifikus antigének festésén és vizualizálásán keresztül.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.