Fontos dokumentumok
189732
Sigma-Aldrich
Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate
This Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunohistochemistry.
Szinonimák:
Alkaline phosphatase-streptavidin, Streptavidin conjugate
About This Item
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Streptavidin conjugated to a highly purified alkaline phosphatase from calf intestine by a modified glutaraldehyde method. Specific for biotin, biotinylated proteins, or biotinylated proteins.
Alkalmazás
ELISA (1:1000-1:2500)
Immunoblotting (1:500-1:1250, colorimetric; 1:100-1:2500, chemiluminescence)
Immunohistochemistry (1:100-1:300)
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
In proprietary buffer.
Egyéb megjegyzések
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.