MSIPS4W10
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophobic PVDF membrane
pore size 0.45 μm, sterile
Szinonimák:
Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Minőségi szint
leírás
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
sterilitás
sterile
termékcsalád
MultiScreen®
Jellemzők
hydrophobic
lid
gyártó/kereskedő neve
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technika/technikák
ELISPOT: suitable
szűrőfelület
0.28 cm2
lemezméret
96 wells
lyuk maximum térfogat
300 μL
hasznos térfogat
50-250 μL
matrix
Immobilon®-P
pórusméret
0.45 μm pore size
kötéstípus
high binding surface
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- dsDNA-producing plasma cells
- memory B cells and bone marrow localized long-lived plasma cells
- draining lymph node and spleen cells
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.
Protocols
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Related Content
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.