AB0300
Alkaline Phosphatase Blue Membrane Substrate Solution
alkaline phosphatase substrate, solution
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Alkaline Phosphatase Blue Membrane Substrate Solution, sufficient for 400 mL working substrate
Forma
solution
Minőségi szint
használat
sufficient for 400 mL working substrate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to analyse direct alkaline phosphatase (AP) activity
- to perform alkaline phosphatase assays with colorimetric system
- to analyse direct alkaline phosphatase (AP) activity of the induced pluripotent stem cells (iPSC) line LND554SV.3
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.