Fontos dokumentumok
E2761
ExtrAvidin®−FITC
buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
FITC conjugate
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
a címkézés mértéke
3-6 mol fluorochrome per mol protein
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20 μg/mL using human tissues
indirect immunofluorescence: 1:200
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 20μg/mL using human tissues.
- Immunofluorescence†
- competitive binding assay
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)